2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520694-1G
PC520694-250MG
PC520694-500MG
APOSPC520694-1GEA
1150
EUR
APOSPC520694-1G
APOSPC520694-250MG
APOSPC520694-500MG
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula:
C₄H₆F₃N·ClH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13806389 Número CAS: 1172072-62-6 |