Print…
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid, 3-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC520692-1G PC520692-5G
APOSPC520692-1GEA 58 EUR
APOSPC520692-1G APOSPC520692-5G
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13181633
Número CAS: 955372-86-8