Print…
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520684-1G PC520684-5G
APOSPC520684-1GEA 350 EUR
APOSPC520684-1G APOSPC520684-5G
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene
Fórmula: C₉H₉BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12547047
Número CAS: 1186194-40-0