Print…
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520678-1G PC520678-5G
APOSPC520678-1GEA 803 EUR
APOSPC520678-1G APOSPC520678-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11976109
Número CAS: 1263274-68-5