Print…
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 71.2 EUR
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆FNO
Peso Molecular: 139.127 g/mol
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10000632
Número CAS: 152367-89-0