Print…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520631-25G PC520631-5G
APOSPC520631-25GEA 989 EUR
APOSPC520631-25G APOSPC520631-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₃·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100556
Número CAS: 886212-78-8