Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520627-1G
PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA
119
EUR
APOSPC520627-1G
APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Fórmula:
C₉H₇BrF₂O₃ Peso Molecular: 281.051 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11110847 Número CAS: 1131587-78-4 |