Print…
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Chlorosulphonyl)-3-fluoroanisole
PC52062-1G PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA 328 EUR
APOSPC52062-1G APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClFO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922637
Número CAS: 1176126-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II