Print…
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(Trifluoromethoxy)picolinic acid
PC520601-1G PC520601-250MG
APOSPC520601-1GEA 1050 EUR
APOSPC520601-1G APOSPC520601-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Peso Molecular: 207.107 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697540
Número CAS: 102771-66-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III