Print…
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520569-1G PC520569-5G
APOSPC520569-1GEA 280 EUR
APOSPC520569-1G APOSPC520569-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine
Fórmula: C₅Cl₂F₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436609
Número CAS: 715-46-8