Print…
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-formylphenol
PC52056-1G PC52056-5G PC52056-10G
APOSPC52056-1GEA 29 EUR
APOSPC52056-1G APOSPC52056-5G APOSPC52056-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185579
Número CAS: 1023290-12-1