Print…
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520552-1G PC520552-5G
APOSPC520552-1GEA 338 EUR
APOSPC520552-1G APOSPC520552-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Peso Molecular: 260.212 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367384
Número CAS: 887409-11-2