Print…
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Borono-4,5-difluoroaniline
PC52053-1G PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA 764 EUR
APOSPC52053-1G APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₆BF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11855852
Número CAS: 1150114-58-1