Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520528-1G PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA 52.2 EUR
APOSPC520528-1G APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fórmula: C₈H₅Cl₂F₃
Peso Molecular: 229.027 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412205
Número CAS: 23131-73-9
UN: 1760
ADR: 8 III