Print…
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC520515-100G PC520515-25G
APOSPC520515-100GEA 698 EUR
APOSPC520515-100G APOSPC520515-25G
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₈F₃NO₃
Peso Molecular: 283.203 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01173812
Número CAS: 94695-52-0