Print…
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520501-1G PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA 72.5 EUR
APOSPC520501-1G APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034014
Número CAS: 32471-55-9