Print…
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 0 EUR
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Fórmula: C₈F₁₈O₅S₂
Ponto de ebulição: 84 °C
Densidade: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03427256
Número CAS: 36913-91-4
EINECS: 253-270-9
UN: 3264
ADR: 8,II