Print…
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride 92%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC520402-100MG PC520402-1G PC520402-250MG
APOSPC520402-100MGEA 0 EUR
APOSPC520402-100MG APOSPC520402-1G APOSPC520402-250MG
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride 92%
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₂FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31745724
Número CAS: 2379918-37-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III