Print…
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC520400-1G PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA 126 EUR
APOSPC520400-1G APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₂FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745722
Número CAS: 2379918-45-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III