Print…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51999-1G PC51999-250MG PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA 214 EUR
APOSPC51999-1G APOSPC51999-250MG APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845467
Número CAS: 1082040-61-6