Print…
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)nitrobenzene
PC5199-1G PC5199-250MG PC5199-5G
APOSPC5199-1GEA 183 EUR
APOSPC5199-1G APOSPC5199-250MG APOSPC5199-5G
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₅NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501052
Número CAS: 1159512-26-1