Print…
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 415 EUR
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₂ClF₂I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16817642
Número CAS: 1242339-98-5