Print…
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51863-1G PC51863-250MG PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA 58 EUR
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32219445
Número CAS: 2267343-62-2