Print…
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51862-1G PC51862-250MG
APOSPC51862-1GEA 94.4 EUR
APOSPC51862-1G APOSPC51862-250MG
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄F₃N₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22018788
Número CAS: 1483017-28-2