Print…
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC51814-1G PC51814-250MG
APOSPC51814-1GEA 0 EUR
APOSPC51814-1G APOSPC51814-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Fórmula: C₇H₅ClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2414146-35-1
UN: 3265
ADR: 8,II