Print…
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5179-10G PC5179-1G PC5179-5G
APOSPC5179-10GEA 980 EUR
APOSPC5179-10G APOSPC5179-1G APOSPC5179-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236338
Número CAS: 37526-65-1