Print…
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 140 EUR
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₆F₄N₂
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038250
Número CAS: 179062-06-7