Print…
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5169-1G PC5169-250MG PC5169-5G
APOSPC5169-1GEA 198 EUR
APOSPC5169-1G APOSPC5169-250MG APOSPC5169-5G
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fórmula: C₇H₆F₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094268
Número CAS: 179062-02-3