Print…
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51628-1G PC51628-250MG PC51628-5G
APOSPC51628-1GEA 58 EUR
APOSPC51628-1G APOSPC51628-250MG APOSPC51628-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066738
Número CAS: 2366994-13-8