Print…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51525-1G PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA 0 EUR
APOSPC51525-1G APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397635
Número CAS: 1261611-31-7