Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51437-1G PC51437-250MG PC51437-5G
APOSPC51437-1GEA 623 EUR
APOSPC51437-1G APOSPC51437-250MG APOSPC51437-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₃F₅O₂
Peso Molecular: 214.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066749
Número CAS: 158178-37-1