Print…
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC51390-1G PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA 609 EUR
APOSPC51390-1G APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Peso Molecular: 202.155 g/mol
Ponto de Fusão: 85.9…86.9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28626908
Número CAS: 1558274-26-2