Print…
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51362-1G PC51362-250MG
APOSPC51362-1GEA 133 EUR
APOSPC51362-1G APOSPC51362-250MG
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393906
Número CAS: 1261873-29-3