Print…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)methanol
PC51349-1G PC51349-250MG PC51349-5G
APOSPC51349-1GEA 58 EUR
APOSPC51349-1G APOSPC51349-250MG APOSPC51349-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Peso Molecular: 241.005 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756768
Número CAS: 511511-02-7