[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC51347-1G
PC51347-250MG
APOSPC51347-1GEA
574
EUR
APOSPC51347-1G
APOSPC51347-250MG
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Fórmula:
C₁₄H₁₇BF₄O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16996389 Número CAS: 503309-12-4 |