Print…
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51333-1G PC51333-250MG
APOSPC51333-1GEA 655 EUR
APOSPC51333-1G APOSPC51333-250MG
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Fórmula: C₈H₄FN₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23705710
Número CAS: 1427448-37-0