Print…
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 259 EUR
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₇H₂Br₂FNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23705942
Número CAS: 1427426-59-2