Print…
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51329-100MG PC51329-1G PC51329-250MG
APOSPC51329-100MGEA 120 EUR
APOSPC51329-100MG APOSPC51329-1G APOSPC51329-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Fórmula: C₈H₂BrFN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23705953
Número CAS: 1427399-19-6