Print…
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51320-1G PC51320-250MG PC51320-5G
APOSPC51320-1GEA 296 EUR
APOSPC51320-1G APOSPC51320-250MG APOSPC51320-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
Fórmula: C₅H₃FINO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16611044
Número CAS: 884660-48-4