Print…
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 261 EUR
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄F₃NO₃
Peso Molecular: 289.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00097847
Número CAS: 256508-75-5