Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC51229-1G PC51229-5G
APOSPC51229-1GEA 409 EUR
APOSPC51229-1G APOSPC51229-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Fórmula: C₈H₄BrF₄NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28155020
Número CAS: 1820716-82-2