Print…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51227-1G PC51227-250MG PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA 328 EUR
APOSPC51227-1G APOSPC51227-250MG APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃F₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11857779
Número CAS: 127228-77-7