Print…
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinyl alcohol
PC51217-1G PC51217-250MG
APOSPC51217-1GEA 1190 EUR
APOSPC51217-1G APOSPC51217-250MG
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24369748
Número CAS: 1431842-82-8