Print…
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51215-100MG PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA 313 EUR
APOSPC51215-100MG APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O
Peso Molecular: 178.112 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189822
Número CAS: 1196153-82-8