Print…
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate, 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51211-1G PC51211-250MG
APOSPC51211-1GEA 395 EUR
APOSPC51211-1G APOSPC51211-250MG
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18258301
Número CAS: 1211539-36-4