Print…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51209-1G PC51209-250MG
APOSPC51209-1GEA 687 EUR
APOSPC51209-1G APOSPC51209-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13188806
Número CAS: 1060807-48-8