Print…
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51208-1G PC51208-250MG
APOSPC51208-1GEA 0 EUR
APOSPC51208-1G APOSPC51208-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈F₂N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23701110
Número CAS: 1428532-89-1