Print…
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC51206-250MG PC51206-50MG
APOSPC51206-250MGEA 234 EUR
APOSPC51206-250MG APOSPC51206-50MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18256212
Número CAS: 1256818-14-0