Print…
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-2-(difluoromethyl)pyridine, tert-Butyl ((2-(difluoromethyl)pyridin-4-yl)methyl)carbamate, tert-Butyl {[2-(difluoromethyl)pyridin-4-yl]methyl}carbamate
PC51204-1G PC51204-250MG
APOSPC51204-1GEA 389 EUR
APOSPC51204-1G APOSPC51204-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected
Fórmula: C₁₂H₁₆F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23701108
Número CAS: 1428532-94-8