Print…
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC512029-1G PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA 174 EUR
APOSPC512029-1G APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Peso Molecular: 215.695 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32066863
Número CAS: 1704977-00-3